Learn More
Masterflex™ Compresión macho de polipropileno para codos de adaptador NPT(macho)
Description
- Accesorio de compresión del conector acodado del adaptador de tubo macho
- Estructura de polipropileno
- Disponibles en packs de 10
- Muy buena resistencia química
- Con capacidad de 13,7 bar (220 psi) máximo a 25 °C
- Utilizable de 0° a 100 °C
- Accesorio de compresión con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo del accesorio
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
Specifications
Specifications
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos con DE de 1/4 × NPT(macho) de 3,17 mm (1/4 pulgadas) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de puerto | 7,14 mm (9/32 pulgadas); 25,4 × 25,4-8,73 mm (1 × 1-11/32 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | NPT (macho) de 38,1 mm (0,25 in) |
| Incluye | Conector acodado de adaptador de tubo macho; esterilización con óxido de etileno, |
| Presión máxima | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100°C |
| Tipo de producto | Conector de compresión |