Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer Premium de polipropileno
Descripción
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. El accesorio Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ con anillos de bloqueo se ha fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazable. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
- Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
- Buena resistencia química. Temperatura máxima de 87 °C (190 °F)
- Esterilizar mediante óxido de etileno o irradiación gamma (no se recomienda para la esterilización en autoclave)
- Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
- También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Encaja en manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Max. Operating Temperature (English) | 190 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 87 °C |
| Tipo de producto | Accesorio Luer macho con anillo de bloqueo |