Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer Premium de polipropileno
Código de producto. 15296618
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Encaja en manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Encaja en manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 PCS
Código de producto. 15296618
Marca: Masterflex™ 4551808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. El accesorio Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ con anillos de bloqueo se ha fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazable. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. El accesorio Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ con anillos de bloqueo se ha fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazable. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
  • Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
  • Buena resistencia química. Temperatura máxima de 87 °C  (190 °F)
  • Esterilizar mediante óxido de etileno o irradiación gamma (no se recomienda para la esterilización en autoclave)
  • Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
  • También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Encaja en manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer