Learn More
Brand™ Recuperadores de barras de agitación magnéticas de polipropileno
Código de producto. 10791561 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10791561 300mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10791561
Marca: Brand™ 137750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recuperadores de barras agitadoras magnéticas con revestimiento de PTFE exclusivas fabricadas de polipropileno que son ideales para su uso en la mayoría de los laboratorios de investigación, científicos y de otro tipo.
  • Recuperador de barra agitadora magnética de 300 x 10 mm, PP, con anillo
  • Revestimiento de PTFE 
  • Núcleo magnético completamente sellado
  • 300 × 10 mm (long. × prof.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 10mm
Longitud (métrico) 300mm
Material PP (polipropileno)