Learn More
Cole-Parmer™ Bomba centrífuga de accionamiento magnético de polipropileno
Código de producto. 15204257
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
105 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
15204257 130 mm cada uno
15214058 105 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15204257
Marca: Cole-Parmer™ 7201215
Especificaciones
Tipo Bomba centrífuga de accionamiento magnético
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 244 mm
Altura (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 121 mm
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Tensión 230 VAC