Learn More
Masterflex™ Accesorios Luer ADCF de polipropileno
Código de producto. p-8006911
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Adaptador dentado en J de 10 cm (4 pulg.)
Adaptador dentado en L de 10 cm (4 pulg.)
Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 3,17 mm (1⁄8 pulgadas)
Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 6,35 mm (1⁄4 pulgadas)
Luer macho para adaptador dentado de 6,35 mm (1/4 pulgadas) de L
Luer macho × manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Tapón Luer Lock macho
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15173139 Adaptador dentado en J de 10 cm (4 pulg.) 25 PCS
12188711 Adaptador dentado en L de 10 cm (4 pulg.) 25 PCS
12198711 Luer macho para adaptador dentado de 6,35 mm (1/4 pulgadas) de L 25 PCS
15159448 Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 6,35 mm (1⁄4 pulgadas) paquete de 25
13543610 Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 3,17 mm (1⁄8 pulgadas) 25 PCS
15122187 Luer macho × manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (0,125 pulgadas) 25 PCS
14871271 Tapón Luer Lock macho 25 PCS
7 options
Código de producto. 15173139
Marca: Masterflex™ 3080006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. Las conexiones Luer ADCF de polipropileno Cole-Parmer™ son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales.Los accesorios Luer ADCF de polipropileno Cole-ParmerTM son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños.Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una amplia gama de tamaños, desde 1,52 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas), con numerosas opciones de conexión.
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En conformidad con los estándares ISO 594-1
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Muy buena resistencia química
  • Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Adaptador dentado en J de 10 cm (4 pulg.)
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de uso general y de un solo uso
Cantidad de embalaje 25 paq.
Tamaño de rosca Luer hembra ADCF para adaptador dentado J de 6,35 mm (0,25 pulgadas)