Learn More
Masterflex™ Accesorios Luer ADCF de polipropileno
Descripción
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales.Los accesorios Luer ADCF de polipropileno Cole-ParmerTM son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños.Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Muy buena resistencia química
- Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 6,35 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 6,35 mm (1⁄4 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Color | Blanco |
| Max. Operating Temperature (English) | 190 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 87,78 |
| Tipo de producto | Conexión Luer ADCF de polipropileno |