Learn More
Masterflex™ Accesorios Luer ADCF de polipropileno
Descripción
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales.Los accesorios Luer ADCF de polipropileno Cole-ParmerTM son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños.Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Muy buena resistencia química
- Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Luer macho × manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (0,125 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer ADCF de polipropileno |