Learn More
Masterflex™ Accesorios Luer ADCF de polipropileno
Click to view available options
Para utilizar con:
Adaptador dentado en J de 10 cm (4 pulg.)
Adaptador dentado en L de 10 cm (4 pulg.)
Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 3,17 mm (1⁄8 pulgadas)
Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 6,35 mm (1⁄4 pulgadas)
Luer macho para adaptador dentado de 6,35 mm (1/4 pulgadas) de L
Luer macho × manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Tapón Luer Lock macho
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales.Los accesorios Luer ADCF de polipropileno Cole-ParmerTM son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños.Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una amplia gama de tamaños, desde 1,52 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas), con numerosas opciones de conexión.
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Muy buena resistencia química
- Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tapón Luer Lock macho |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer ADCF de polipropileno |