Learn More
Masterflex™ Accesorios Luer ADCF de polipropileno
Código de producto. 13543610
Click to view available options
Para utilizar con:
Adaptador dentado en J de 10 cm (4 pulg.)
Adaptador dentado en L de 10 cm (4 pulg.)
Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 3,17 mm (1⁄8 pulgadas)
Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 6,35 mm (1⁄4 pulgadas)
Luer macho para adaptador dentado de 6,35 mm (1/4 pulgadas) de L
Luer macho × manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Tapón Luer Lock macho
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. 13543610
Marca: Masterflex™ 3080024
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. Las conexiones Luer ADCF de polipropileno Cole-Parmer™ son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales.Los accesorios Luer ADCF de polipropileno Cole-ParmerTM son ideales para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas las jeringas o tubos pequeños.Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una amplia gama de tamaños, desde 1,52 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas), con numerosas opciones de conexión.
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En conformidad con los estándares ISO 594-1
  • Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
  • Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Muy buena resistencia química
  • Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) (1 x 8 pulg.)
Diámetro interior (métrico) 3,18 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Luer Lock macho × manguera dentada estándar de 3,17 mm (1⁄8 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una serie de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños.
Cantidad de embalaje 25/pack
Max. Operating Temperature (English) 190 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 87,78
Tipo de producto Conexión Luer ADCF de polipropileno