Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Description
- Tres estilos de púa: estándar, de gran calibre y de perfil bajo.
- Las púas de gran calibre ofrecen un flujo de fluido mejorado a través del accesorio y se pueden utilizar con cualquier tubo flexible.
- Las púas de perfil bajo son ideales para su uso con tubos semirrígidos como nailon, polietileno o polipropileno.
- Fabricados conforme a las normas ISO 594-1, estos accesorios se han limpiado e inspeccionado y son totalmente trazables.
- Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
- Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1,58 a 6,35 mm (de 1/16 a 1/4 pulgadas), con una gran variedad de opciones de conexión.
- Paquete de 25
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 594-1 |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Luer Lock macho para rosca de 10 a 32 |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer |