Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Código de producto. 15329612
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Hembra × hembra × hembra
Luer Lock macho para rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
Luer Lock macho para rosca de 10 a 32
Luer hembra × codo Luer hembra
Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
Macho × hembra × hembra
Unit Size:
25 PCS
paquete de 25
Product Code. Para utilizar con unitSize
15329612 Macho × hembra × hembra paquete de 25
15114865 Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) 25 PCS
15305641 Luer hembra × codo Luer hembra paquete de 25
15116116 Hembra × hembra × hembra 25 PCS
15102954 Luer Lock macho para rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) paquete de 25
15395631 Luer Lock macho para rosca de 10 a 32 paquete de 25
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15329612
Brand: Masterflex™ 4550885
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con una variedad de opciones de ajuste, estos accesorios Luer son ideales para muchas aplicaciones, incluidas jeringas o tubos pequeños. El accesorio Luer de polipropileno Cole-Parmer™ está disponible con púas estándar, anchas y de perfil bajo.
  • Tres estilos de púa: estándar, de gran calibre y de perfil bajo.
    • Las púas de gran calibre ofrecen un flujo de fluido mejorado a través del accesorio y se pueden utilizar con cualquier tubo flexible.
    • Las púas de perfil bajo son ideales para su uso con tubos semirrígidos como nailon, polietileno o polipropileno.
  • Fabricados conforme a las normas ISO 594-1, estos accesorios se han limpiado e inspeccionado y son totalmente trazables.
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
  • Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1,58 a 6,35 mm (de 1/16 a 1/4 pulgadas), con una gran variedad de opciones de conexión.
  • Paquete de 25
Specifications
Certificaciones/conformidad Normas ISO 594-1
Material Polipropileno
Para utilizar con Macho × hembra × hembra
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer