Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Código de producto. 15114865
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Hembra × hembra × hembra
Luer Lock macho para rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
Luer Lock macho para rosca de 10 a 32
Luer hembra × codo Luer hembra
Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
Macho × hembra × hembra
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15114865 Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) 25 PCS
15305641 Luer hembra × codo Luer hembra paquete de 25
15116116 Hembra × hembra × hembra 25 PCS
15102954 Luer Lock macho para rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) paquete de 25
15395631 Luer Lock macho para rosca de 10 a 32 paquete de 25
15329612 Macho × hembra × hembra paquete de 25
6 options
Código de producto. 15114865
Marca: Masterflex™ 4550866
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con una variedad de opciones de ajuste, estos accesorios Luer son ideales para muchas aplicaciones, incluidas jeringas o tubos pequeños. El accesorio Luer de polipropileno Cole-Parmer™ está disponible con púas estándar, anchas y de perfil bajo.
  • Tres estilos de púa: estándar, de gran calibre y de perfil bajo.
    • Las púas de gran calibre ofrecen un flujo de fluido mejorado a través del accesorio y se pueden utilizar con cualquier tubo flexible.
    • Las púas de perfil bajo son ideales para su uso con tubos semirrígidos como nailon, polietileno o polipropileno.
  • Fabricados conforme a las normas ISO 594-1, estos accesorios se han limpiado e inspeccionado y son totalmente trazables.
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
  • Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1,58 a 6,35 mm (de 1/16 a 1/4 pulgadas), con una gran variedad de opciones de conexión.
  • Paquete de 25
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas ISO 594-1
Material Polipropileno
Para utilizar con Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer