Description
- Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
Specifications
Specifications
| Color | Alta claridad |
| Diámetro exterior (métrico) | 100mm |
| Capacidad (métrico) | 600 mL |
| Material | Polypropylene |
| Altura exterior (métrico) | 127mm |
| Incrementos | 50mL |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Tipo | Beaker |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Show More |