Descripción
- Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Alta claridad |
| Diámetro exterior (métrico) | 203 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Material | Polypropylene |
| Altura exterior (métrico) | 247 mm |
| Incrementos | 500 mL |
| Cantidad | 4 Pk. |
| Tipo | Beaker |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |