Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones impresas en azul
Código de producto. p-6814014
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 16
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12635696 25 ml paquete de 20
10408272 50 ml cada uno
12685686 100 ml paquete de 12
12625696 250 ml paquete de 16
10375961 500 ml cada uno
15855567 1000 ml paquete de 4
10061091 2000 ml cada uno
15865587 3000 ml paquete de 2
15875587 5000 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12635696 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0182100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para ofrecer durabilidad, claridad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™trade; con graduaciones azules impresas proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química.Los vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ con graduaciones azules impresas proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones permanentes impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 10 minutos
  • Soporta 100 °C de trabajo continuado
  • Clase B, perfil bajo
  • Conforme a ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 49 mm
Incrementos 1 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C para trabajo continuado
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1