Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones impresas en azul
Descripción
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química.Los vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ con graduaciones azules impresas proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones permanentes impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 10 minutos
- Soporta 100 °C de trabajo continuado
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 41 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Incrementos | 2 ml |
| Cantidad | Paquete de 20 |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C para trabajo continuado |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |