Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones impresas en azul
BIOPHARMA
Código de producto. 10375961
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 16
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10375961 500 ml cada uno
12635696 25 ml paquete de 20
10408272 50 ml cada uno
12685686 100 ml paquete de 12
12625696 250 ml paquete de 16
15855567 1000 ml paquete de 4
10061091 2000 ml cada uno
15865587 3000 ml paquete de 2
15875587 5000 ml paquete de 2
9 options
Código de producto. 10375961
Marca: Kartell™ 0182500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para ofrecer durabilidad, claridad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™trade; con graduaciones azules impresas proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química.Los vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ con graduaciones azules impresas proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones permanentes impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 10 minutos
  • Soporta 100 °C de trabajo continuado
  • Clase B, perfil bajo
  • Conforme a ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 87 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 119 mm
Incrementos 10 ml
Cantidad 10Pk
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C para trabajo continuado
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1