Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil largo de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
20/1 ml
50/1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- La práctica boquilla y el asa integrales permiten dispensar fácilmente
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
- La forma alta ahorra espacio en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Formulario | Perfil alto |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | 20/1 ml |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 169 mm |
| Tipo de producto | Bidón medidor |
| Diámetro (métrico) | 117 mm |
| Mostrar más |