Learn More
Sampling Systems™ Embudos de polipropileno para líquido
Código de producto. 15879411 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15879411 200 mm cada uno
15869411 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15879411 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8022P200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Estos embudos para líquido están diseñados para una larga vida útil y se pueden limpiar y reutilizar.
  • Sin grietas
  • Resistente a productos químicos
  • Disponible en dos diámetros superiores diferentes: 100 y 200 mm
Specifica
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Diámetro del tubo (métrico) 25 mm
Material Polipropileno
Color Natural
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.