Learn More
Sampling Systems™ Embudos de polipropileno para líquido
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sin grietas
- Resistente a productos químicos
- Disponible en dos diámetros superiores diferentes: 100 y 200 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 10 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Natural |