Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno para BradyJet J4000
Código de producto. 17499212
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
85 mm
133,4 mm
155 mm
254 mm
279,4 mm
Anchura (métrico):
55 mm
104,9 mm
177,8 mm
203,2 mm
Repetición vertical (métrico):
92,1 mm
142,9 mm
161,9 mm
266,7 mm
292,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Repetición vertical (métrico) unitSize
17499212 85 mm 55 mm 92,1 mm cada uno
17429222 133,4 mm 203,2 mm 142,9 mm cada uno
17409222 155 mm 104,9 mm 161,9 mm cada uno
17419222 254 mm 177,8 mm 266,7 mm cada uno
17439222 279,4 mm 203,2 mm 292,1 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17499212
Marca: Brady™ 152778
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este material de polipropileno B-7425J es ideal para GHS y otras aplicaciones de identificación a todo color en las que se requiere resistencia a productos químicos agresivos.
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • La opción de etiquetado de GHS a todo color y bajo coste resiste la exposición a productos químicos
  • Temperatura de servicio de -80 °C a 70 °C
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polipropileno receptivo para inyección de tinta
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros, etiquetado de equipos, etiquetado de laboratorios, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 340 Labels/Bag
Cantidad 340 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.005 in.
Grosor (métrico) 0,13 mm
Repetición vertical (métrico) 92,1 mm
Dimensions (LxW) 85.09 x 55.12 mm
Longitud (imperial) 3.35 in.
Anchura (imperial) 2.17 in.
Anchura (métrico) 55 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 55,2 mm
Altura (imperial) 3.35 in.
Altura (métrico) 85 mm
Altura del área de impresión (métrico) 85 mm
Alternate Part Number J40-260-7425J