Learn More
Brady™ Cinta para etiquetas de polipropileno para BradyJet J4000
Código de producto. 17449222
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17449222 57,1 mm cada uno
17459222 101,6 mm cada uno
17469222 152,4 mm cada uno
17479222 203,2 mm cada uno
4 options
Código de producto. 17449222
Marca: Brady™ 152783
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este material de polipropileno B-7425J es ideal para GHS y otras aplicaciones de identificación a todo color en las que se requiere resistencia a productos químicos agresivos.
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • La opción de etiquetado de GHS a todo color y bajo coste resiste la exposición a productos químicos
  • Temperatura de servicio de -80 °C a 70 °C
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continuous
Material Polipropileno receptivo para inyección de tinta
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros, etiquetado de equipos, etiquetado de laboratorios, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 1 Tape/Bag
Cantidad 1 cinta
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.005 in.
Grosor (métrico) 0,13 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 57.15 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30,5 m
Anchura (imperial) 2.25 in.
Anchura (métrico) 57,1 mm
Alternate Part Number J40C-2250-7425J