Learn More
Mutexil™ Batas de laboratorio de polipropileno
Descripción
Bata de laboratorio de PP no tejida con cierre a presión y bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para entornos no peligrosos con un cambio de ropa de alta frecuencia |