Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Wear protective clothing
Código de producto. p-7159904
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15644497 100 mm cada uno
15654497 200 mm cada uno
15664497 315 mm cada uno
15674497 400 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15644497
Marca: Brady™ 819318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC M010-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,501 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Blanco sobre azul