Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Wear head protection
Código de producto. 15654517
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15654517 100 mm cada uno
15674517 315 mm cada uno
15684517 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15654517 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 819914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC M014-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,501 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Blanco sobre azul