Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning; Non-ionizing radiation
Código de producto. p-7159886
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15604697
Marca: Brady™ 827063
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W005-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo