Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W025-Tri 315-PP-CRD/1 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 273 mm |
| Grosor | 1,501 mm |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Forma | Triangular |
| Mostrar más |