Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning: Biological hazard
Código de producto. 15684707
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15684707 200 mm 173 mm cada uno
15674707 100 mm 87 mm cada uno
15694707 315 mm 273 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15684707
Marca: Brady™ 827656
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W009-Tri 200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo