Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Safety shower
Código de producto. p-7159855
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15624347 100 mm 100 mm cada uno
15634347 148 mm 148 mm cada uno
15654347 300 mm 300 mm cada uno
15664347 400 mm 400 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15624347
Marca: Brady™ 815716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E012-100x100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde