Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - No stepping on surface
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P019-Dia 200-PP-CRD/1 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Grosor | 1,501 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Forma | Redondo |
| Idiomas | Globales |
| Mostrar más |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto