Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire ladder
Código de producto. 15634387
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15634387 250 mm 250 mm cada uno
15614387 100 mm 100 mm cada uno
15624387 148 mm 148 mm cada uno
15644387 315 mm 315 mm cada uno
15654387 400 mm 400 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15634387
Marca: Brady™ 817207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F003-250x250-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 250 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo