Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire ladder
Código de producto. 15614387
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15614387
Marca: Brady™ 817204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F003-100x100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo