Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Eyewash station
Código de producto. p-7159805
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
315 mm
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15614337 100 mm 100 mm cada uno
15624337 148 mm 148 mm cada uno
15644337 315 mm 315 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15614337
Marca: Brady™ 815557
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-100x100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde