Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Collection of fire-fighting equipment
Código de producto. 15644397
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15644397 100 mm 100 mm cada uno
15654397 148 mm 148 mm cada uno
15664397 200 mm 200 mm cada uno
15674397 250 mm 250 mm cada uno
15684397 315 mm 315 mm cada uno
15694397 400 mm 400 mm cada uno
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15644397
Marque: Brady™ 817363
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Spécification
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F004-100x100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.