Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Código de producto. 15694317
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15694317 100 mm 100 mm cada uno
15604327 148 mm 148 mm cada uno
15614327 250 mm 250 mm cada uno
15624327 315 mm 315 mm cada uno
15634327 400 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15694317 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 815398
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E010-100x100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde