Learn More
Buerkle™ Conectores de tubos de manguera de polipropileno con boquillas cilíndricas
Código de producto. 11856603
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 9 mm
Manguera de 9 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11856603 Manguera de 11 a 13 mm 10 PCS
10044890 Manguera de 3 a 5 mm 10 PCS
11836563 Manguera de 5 a 7 mm paquete de 10
11816583 Manguera de 7 a 9 mm 10 PCS
10054890 Manguera de 9 a 11 mm 10 PCS
11866603 Manguera de 13 a 15 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11856603 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87010012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja una conexión segura y flexible para aplicaciones exigentes con estos conectores. Los conectores de tubos de manguera de polipropileno con boquillas cilíndricas Buerkle™ están disponibles en una gran variedad de tamaños para ampliar, conectar, ramificar, unir y reparar mangueras y tubos.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Polipropileno
  • Resistentes a temperaturas de hasta + 135 °C máximo.
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Manguera de 11 a 13 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 20/escala
Propiedades de resistencia Resistente a un temperatura de hasta 135 °C
Forma Recto
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Conector de tubos de manguera