Learn More
Mutexil™ Monos de combinación con capucha de polipropileno
Código de producto. 11781585
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L
XL
2XL
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color unitSize
11781585 L Blanco paquete de 50
11751585 L Azul paquete de 50
11761585 XL Azul paquete de 50
11791585 XL Blanco paquete de 50
11701595 2XL Blanco paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11781585 Proveedor Mutexil™ N.º de proveedor 2000009L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Buzos desechables para mantenimiento, producción y visitas al emplazamiento
Buzo de PP no tejido con capucha, elástico en el tobillo, muñeca y espalda + cierre con cremallera y dos bolsillos
  • Desechables
  • PP 40 g/m2
  • Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
  • Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Tipo de producto Combinación
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Tipo de tapón Cremallera
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 2
Estilo de manga Elástico
Grosor 40 g/m2