Learn More
Mutexil™ Monos de combinación con capucha de polipropileno
Código de producto. 11701595
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L
XL
2XL
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño Color unitSize
11701595 2XL Blanco paquete de 50
11751585 L Azul paquete de 50
11761585 XL Azul paquete de 50
11781585 L Blanco paquete de 50
11791585 XL Blanco paquete de 50
5 options
Código de producto. 11701595
Marca: Mutexil™ 2000009XXL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Buzos desechables para mantenimiento, producción y visitas al emplazamiento
Buzo de PP no tejido con capucha, elástico en el tobillo, muñeca y espalda + cierre con cremallera y dos bolsillos
  • Desechables
  • PP 40 g/m2
  • Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
  • Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Tipo de producto Combinación
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Tipo de tapón Cremallera
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 2
Estilo de manga Elástico
Grosor 40 g/m2