Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno de fondo redondo
Descripción
- Diámetro: 16 mm; altura: 100 mm
- Volumen nominal: 12 ml
- Volumen de trabajo: 10 ml
- Para un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de hemólisis |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Color del tapón | Natural |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 16 mm |