Descripción
- Para productos alimenticios (FDA y (UE) Nr 10./2011)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA y (UE) N.o 10/2011 |
| Tipo de producto | Pala de 1 pieza |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso con alimentos |
| Anchura (métrico) | 279 mm |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 1111 mm |