Learn More
VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Descripción
Estos vasos de precipitados de perfil bajo con una práctica boquilla (vasos de precipitados Griffin) son ideales para una gran variedad de usos y experimentos de laboratorio. Los vasos de precipitados de polipropileno con graduaciones en relieve son cómodos y fáciles de usar.
- Fabricado con polipropileno ligero y duradero resistente al calor y químicamente inerte
- Muy transparente con una graduación azul para facilitar la medición, la supervisión y la identificación
- Graduaciones impresas en vasos de precipitados más pequeños (10 y 25 ml)
- Graduaciones en relieve en vasos de precipitados de 3000 y 5000 ml
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentos, por ejemplo:
- Preparación de soluciones y decantación de fluidos sobrenadantes
- Retención de líquidos residuales antes de su eliminación
- Provocar reacciones químicas simples
- Fabricados conforme a las normas ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Incrementos | 5 ml |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | En ciertas condiciones |
| Mostrar más |