Learn More
VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Descripción
- Polipropileno ligero y duradero resistente al calor y químicamente inerte
- Muy transparente con una graduación azul para facilitar la medición, la supervisión y la identificación
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentos
- Fabricados conforme a las normas ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 30 mm |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
| Altura (métrico) | 36 mm |
| Incrementos | 2 ml |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | En ciertas condiciones |
| Mostrar más |