Learn More
VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Muy transparente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
- Adecuado para productos alimenticios
- Fabricados de acuerdo con ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 170 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 212 mm |
| Incrementos | 250 ml |
| Cantidad | 4/paquete |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 125 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |