Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca ancha de 500 ml VITsafe™
Código de producto. 15792056
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Acetato de etilo
Acetona
Acetonitrilo
Agua destilada
Cloruro de metileno
Etanol
Isopropanol
Metanol
Metiletilcetona
N,N-dimetilformamida
Tolueno
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Chemical Label unitSize
15792056 Cloruro de metileno paquete de 6
15742056 Agua destilada paquete de 12
15752056 Metanol paquete de 12
15762056 Isopropanol paquete de 12
15772056 Acetato de etilo paquete de 12
15782056 Etanol paquete de 12
15702066 N,N-dimetilformamida paquete de 6
15742066 Acetonitrilo paquete de 6
15732076 Acetona paquete de 12
15732066 Tolueno paquete de 6
11997097 Metiletilcetona 6 PCS
11 options
Código de producto. 15792056
Marca: VITLAB™ 1352879
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresos con símbolos de seguridad duraderos y otra información importante para la seguridad óptima del laboratorio. Los frascos lavadores de boca ancha Vitlab™ VITsafe™ incluyen tapones de ventilación codificados por colores que facilitan la identificación visual de los medios.
  • Fabricados de PE-LD (o PP para acetona y MEK), tubo de pulverización de PP
  • Cumple con la Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
  • Impreso con:
    • Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
    • Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
    • Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
  • Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
  • El diseño del tapón de ventilación VENT-CAP evita casi toda la sobrepresión estática lo que elimina las fugas o los goteos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Tapón de rosca, tubo de pulverización
Material LDPE
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 166 mm
Chemical Label Cloruro de metileno
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Aireado