Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca ancha de 500 ml VITsafe™
Código de producto. 15782056
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Acetato de etilo
Acetona
Acetonitrilo
Agua destilada
Cloruro de metileno
Etanol
Isopropanol
Metanol
Metiletilcetona
N,N-dimetilformamida
Tolueno
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Chemical Label unitSize
15782056 Etanol paquete de 12
15742056 Agua destilada paquete de 12
15752056 Metanol paquete de 12
15762056 Isopropanol paquete de 12
15772056 Acetato de etilo paquete de 12
15792056 Cloruro de metileno paquete de 6
15702066 N,N-dimetilformamida paquete de 6
15742066 Acetonitrilo paquete de 6
15732076 Acetona paquete de 12
15732066 Tolueno paquete de 6
11997097 Metiletilcetona 6 PCS
11 options
Código de producto. 15782056
Marca: VITLAB™ 1352869
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresos con símbolos de seguridad duraderos y otra información importante para la seguridad óptima del laboratorio. Los frascos lavadores de boca ancha Vitlab™ VITsafe™ incluyen tapones de ventilación codificados por colores que facilitan la identificación visual de los medios.
  • Fabricados de PE-LD (o PP para acetona y MEK), tubo de pulverización de PP
  • Cumple con la Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
  • Impreso con:
    • Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
    • Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
    • Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
  • Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
  • El diseño del tapón de ventilación VENT-CAP evita casi toda la sobrepresión estática lo que elimina las fugas o los goteos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material LDPE
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 166 mm
Chemical Label Etanol
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Aireado