Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker
Descripción
- Polypropylene construction.
- Low form design.
- High transparency, antistatic material.
- Rim and spout.
- Printed blue scale.
- Use at temperatures up to 135°C.
- Autoclavable (121°C).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 185mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Material | Polypropylene |
| Altura (métrico) | 248mm |
| Incrementos | 500mL |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 135 °C |
| Anchura (métrico) | 185mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |
| Mostrar más |