Learn More
Ratiolab™ Rejilla de insercción de polipropileno para cajas criogénicas
Código de producto. 15118895
Change view
Click to view available options
Conjunto de tubos:
9 x 9
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 5
Código de producto. Conjunto de tubos unitSize
15118895 9 x 9 paquete de 5
10062562 9 x 9 1 PCS
2 options
Código de producto. 15118895
Marca: Ratiolab™ 5220103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un accesorio para el almacenamiento y transporte seguro de materiales de congelación profunda.
  • Esterilizable en autoclave y resistente a temperaturas de - 90° a + 121°C
  • Las rejillas de inserción son extraíbles para una mayor flexibilidad
  • Se suministra en un paquete de 5
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
Tipo Rejilla de insercción para cajas criogénicas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento/transporte de muestras de congelación profunda
Cantidad 5/paquete
Conjunto de tubos 9 x 9
Temperatura que resiste (métrico) De − 90° a + 121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 30 mm