Learn More
RETSCH Tapas de gravedad de polipropileno
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para GRINDOMIX GM 200
Para recipientes de esmerilado de plástico o polipropileno esterilizables en autoclave
Para recipientes de molienda de vidrio o acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapa de gravedad |
| Tipo de tapón | Tapa de gravedad |
| Para utilizar con (equipo) | Para recipientes de esmerilado de plástico o polipropileno esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |