Learn More
Kartell™ Frascos de polipropileno de boca ancha graduados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
GL32
GL45
GL63
Diámetro interior del cuello (métrico):
24 mm
38 mm
55 mm
Graduaciones:
20 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 17
paquete de 25
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los frascos graduados de polipropileno de boca ancha Kartell™ tienen una boca ancha para facilitar la carga y el vaciado de muestras líquidas o en polvo.
- Esterilizable en autoclave
- Frasco resistente a las rotura
- La rosca de cuello largo garantiza un cierre a prueba de fugas
- En cumplimiento con la norma DIN 13316 y 168
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 24 mm |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Graduaciones | 20 ml |
| Certificaciones/conformidad | DIN 13316 y 168 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Tamaño del tapón | GL32 |
| Mostrar más |